Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB4 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFB4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 4710 |
---|---|
Name | NDUFB4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | NDUFB4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981639
|
enQuireBio™
QP12816-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971639
|
enQuireBio™
QP12816-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961639
|
enQuireBio™
QP12816-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
4710 | |
Research Use Only | |
NDUFB4 | |
Human | |
His | |
The NDUFB4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M Urea And 10% glycerol. |
NDUFB4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSFPKYK PSSLRTLPET LDPAEYNISP ETRRAQAERL AIRAQLKREY LLQYNDPNRR GLIENPALLR WAYARTINVY PNFRPTPKNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |