Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAP1L1 Protein
A cDNA sequence encoding the NAP1L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | NAP1L1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981549
|
enQuireBio™
QP12791-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971549
|
enQuireBio™
QP12791-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961549
|
enQuireBio™
QP12791-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NAP1L1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NAP1L1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADIDNKEQS ELDQDLDDVE EVEEEETGEE TKLKARQLTV QMMQNPQILA ALQERLDGLV ETPTGYIESL PRVVKRRVNA LKNLQVKCAQ IEAKFYEEVH DLERKYAVLY QPLFDKRFEI INAIYEPTEE ECEWKPDEED EISEELKEKA KIEDEKKDEE KEDPKGIPEF WLTVFKNVDL LSDMVQEHDE PILKHLKDIK VKFSDAGQPM SFVLEFHFEP NEYFTNEVLT KTYRMRSEPD DSDPFSFDGP EIMGCTGCQI DWKKGKNVTL KTIKKKQKHK GRGTVRTVTK TVSNDSFFNF FAPPEVPESG DLDDDAEAIL AADFEIGHFL RERIIPRSVL YFTGEAIEDD DDDYDEEGEE ADEEGEEEGD EENDPDYDPK KDQNPAEC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |