Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NANOGP8 Protein
A cDNA sequence encoding the NANOGP8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 388112 |
---|---|
Name | NANOGP8 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | NANOGP8 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991539
|
enQuireBio™
QP12788-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981539
|
enQuireBio™
QP12788-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971539
|
enQuireBio™
QP12788-100ug |
100 μg |
1735.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
388112 | |
Research Use Only | |
NANOGP8 | |
Human | |
Untagged | |
The NANOGP8 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 5% glycerol. |
NANOGP8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSVDPACPQS LPCFEASDCK ESSPMPVICG PEENYPSLQM SSAEMPHTET VSPLPSSMDL LIQDSPDSST SPKGKQPTSA ENSVAKKEDK VPVKKQKTRT VFSSTQLCVL NDRFQRQKYL SLQQMQELSN ILNLSYKQVK TWFQNQRMKS KRWQKNNWPK NSNGVTQKAS APTYPSLYSS YHQGCLVNPT GNLPMWSNQT WNNSTWSNQT QNIQSWSNHS WNTQTWCTQS WNNQAWNSPF YNCGEESLQS CMHFQPNSPA SDLEAALEAA GEGLNVIQQT TRYFSTPQTM DLFLNYSMNM QPEDV | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |