Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N-acetylgalactosamine-6-sulfatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-acetylgalactosamine-6-sulfatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6066-ec-500ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15989729
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_000503.1
N-acetylgalactosamine-6-sulfatase Protein
Research Use Only
GALNS
Recombinant Protein
E. coli
APQPPNILLL LMDDMGWGDL GVYGEPSRET PNLDRMAAEG LLFPNFYSAN PLCSPSRAAL LTGRLPIRNG FYTTNAHARN AYTPQEIVGG IPDSEQLLPE LLKKAGYVSK IVGKWHLGHR PQFHPLKHGF DEWFGSPNCH FGPYDNKARP NIPVYRDWEM VGRYYEEFPI NLKTGEANLT QIYLQEALDF IKRQARHHPF FLYWAVDATH APVYASKPFL GTSQRGRYGD AVREIDDSIG KILELLQDLH VADNTFVFFT SDNGAALISA PEQGGSNGPF LCGKQTTFEG GMREPALAWW PGHVTAGQVS HQLGSIMDLF TTSLALAGLT PPSDRAIDGL NLLPTLLQGR LMDRPIFYYR GDTLMAATLG QHKAHFWTWT NSWENFRQGI DFCPGQNVSG VTTHNLEDHT KLPLIFHLGR DPGERFPLSF ASAEYQEALS RITSVVQQHQ EALVPAQPQL NVCNWAVMNW APPGCEKLGK CLTPPESIPK KCLWSH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2588
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol