missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human N-acetylgalactosamine-6-sulfatase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-acetylgalactosamine-6-sulfatase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6066-ec-10ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15959729

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_000503.1
N-acetylgalactosamine-6-sulfatase Protein
Research Use Only
GALNS
Recombinant Protein
E. coli
APQPPNILLL LMDDMGWGDL GVYGEPSRET PNLDRMAAEG LLFPNFYSAN PLCSPSRAAL LTGRLPIRNG FYTTNAHARN AYTPQEIVGG IPDSEQLLPE LLKKAGYVSK IVGKWHLGHR PQFHPLKHGF DEWFGSPNCH FGPYDNKARP NIPVYRDWEM VGRYYEEFPI NLKTGEANLT QIYLQEALDF IKRQARHHPF FLYWAVDATH APVYASKPFL GTSQRGRYGD AVREIDDSIG KILELLQDLH VADNTFVFFT SDNGAALISA PEQGGSNGPF LCGKQTTFEG GMREPALAWW PGHVTAGQVS HQLGSIMDLF TTSLALAGLT PPSDRAIDGL NLLPTLLQGR LMDRPIFYYR GDTLMAATLG QHKAHFWTWT NSWENFRQGI DFCPGQNVSG VTTHNLEDHT KLPLIFHLGR DPGERFPLSF ASAEYQEALS RITSVVQQHQ EALVPAQPQL NVCNWAVMNW APPGCEKLGK CLTPPESIPK KCLWSH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2588
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt