Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYL12B Protein
A cDNA sequence encoding the MYL12B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name MYL12B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971479
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12768-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961479
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12768-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951479
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12768-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MYL12B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MYL12B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM Nacl, 2mM DTT and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSSKKA KTKTTKKRPQ RATSNVFAMF DQSQIQEFKE AFNMIDQNRD GFIDKEDLHD MLASLGKNPT DAYLDAMMNE APGPINFTMF LTMFGEKLNG TDPEDVIRNA FACFDEEATG TIQEDYLREL LTTMGDRFTD EEVDELYREA PIDKKGNFNY IEFTRILKHG AKDKDD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.