Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSR1 Protein
A cDNA sequence encoding the MSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 4481
Name MSR1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol MSR1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12740-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12740-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12740-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
4481
Research Use Only
MSR1
Human
His
MSR1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
MSR1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKWETKNC SVSSTNANDI TQSLTGKGND SEEEMRFQEV FMEHMSNMEK RIQHILDMEA NLMDTEHFQN FSMTTDQRFN DILLQLSTLF SSVQGHGNAI DEISKSLISL NTTLLDLQLN IENLNGKIQE NTFKQQEEIS KLEERVYNVS AEIMAMKEEQ VHLEQEIKGE VKVLNNITND LRLKDWEHSQ TLRNITLIQG PPGPPGEKGD RGPTGESGPR GFPGPIGPPG LKGDRGAIGF PGSRGLPGYA GRPGNSGPKG QKGEKGSGNT LTPFTKVRLV GGSGPHEGRV EILHSGQWGT ICDDRWEVRV GQVVCRSLGY PGVQAVHKAA HFGQGTGPIW LNEVFCFGRE SSIEECKIRQ WGTRACSHSE DAGVTCTL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.