Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRTO4 Protein
A cDNA sequence encoding the MRTO4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name MRTO4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981379
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12737-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961379
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12737-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971379
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12737-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MRTO4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MRTO4 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPKSKRD KKVSLTKTAK KGLELKQNLI EELRKCVDTY KYLFIFSVAN MRNSKLKDIR NAWKHSRMFF GKNKVMMVAL GRSPSDEYKD NLHQVSKRLR GEVGLLFTNR TKEEVNEWFT KYTEMDYARA GNKAAFTVSL DPGPLEQFPH SMEPQLRQLG LPTALKRGVV TLLSDYEVCK EGDVLTPEQA RVLKLFGYEM AEFKVTIKYM WDSQSGRFQQ MGDDLPESAS ESTEESDSED DD
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.