Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRPS25 Protein
A cDNA sequence encoding the MRPS25 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | MRPS25 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991369
|
enQuireBio™
QP12734-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981369
|
enQuireBio™
QP12734-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971369
|
enQuireBio™
QP12734-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MRPS25 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MRPS25 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPMKGRF PIRRTLQYLS QGNVVFKDSV KVMTVNYNTH GELGEGARKF VFFNIPQIQY KNPWVQIMMF KNMTPSPFLR FYLDSGEQVL VDVETKSNKE IMEHIRKILG KNEETLREEE EEKKQLSHPA NFGPRKYCLR ECICEVEGQV PCPSLVPLPK EMRGKYKAAL KADAQD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |