Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRPL2 Protein
A cDNA sequence encoding the MRPL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name | MRPL2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971359
|
enQuireBio™
QP12730-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961359
|
enQuireBio™
QP12730-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951359
|
enQuireBio™
QP12730-1mg |
1 mg |
5210.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MRPL2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MRPL2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer (pH 8.0), 1mM EDTA, 50% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGRDHTGR IRVHGIGGGH KQRYRMIDFL RFRPEETKSG PFEEKVIQVR YDPCRSADIA LVAGGSRKRW IIATENMQAG DTILNSNHIG RMAVAAREGD AHPLGALPVG TLINNVESEP GR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |