Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOBKL3 Protein
A cDNA sequence encoding the MOBKL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name | MOBKL3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991309
|
enQuireBio™
QP12714-2ug |
2 μg |
141.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971309
|
enQuireBio™
QP12714-10ug |
10 μg |
219.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981309
|
enQuireBio™
QP12714-1mg |
1 mg |
8085.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MOBKL3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MOBKL3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.2M Nacl, 5mM DTT, 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVMAEGTAVL RRNRPGTKAQ DFYNWPDESF DEMDSTLAVQ QYIQQNIRAD CSNIDKILEP PEGQDEGVWK YEHLRQFCLE LNGLAVKLQS ECHPDTCTQM TATEQWIFLC AAHKTPKECP AIDYTRHTLD GAACLLNSNK YFPSRVSIKE SSVAKLGSVC RRIYRIFSHA YFHHRQIFDE YENETFLCHR FTKFVMKYNL MSKDNLIVPI LEEEVQNSVS GESEA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |