Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMADHC Protein
A cDNA sequence encoding the MMADHC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name MMADHC Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15991279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12704-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12704-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12704-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MMADHC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MMADHC solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSDESHVA AAPPDICSRT VWPDETMGPF GPQDQRFQLP GNIGFDCHLN GTASQKKSLV HKTLPDVLAE PLSSERHEFV MAQYVNEFQG NDAPVEQEIN SAETYFESAR VECAIQTCPE LLRKDFESLF PEVANGKLMI LTVTQKTKND MTVWSEEVEI EREVLLEKFI NGAKEICYAL RAEGYWADFI DPSSGLAFFG PYTNNTLFET DERYRHLGFS VDDLGCCKVI RHSLWGTHVV VGSIFTNATP DSHIMKKLSG N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.