Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MLEC Protein
A cDNA sequence encoding the MLEC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name MLEC Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971269
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12700-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951269
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12700-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961269
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12700-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MLEC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MLEC solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSPGLGVAG VAGAAGAGLP ESVIWAVNAG GEAHVDVHGI HFRKDPLEGR VGRASDYGMK LPILRSNPED QILYQTERYN EETFGYEVPI KEEGDYVLVL KFAEVYFAQS QQKVFDVRLN GHVVVKDLDI FDRVGHSTAH DEIIPMSIRK GKLSVQGEVS TFTGKLYIEF VKGYYDNPKV CALYIMAGTV DDVPKLQPHP GLEKKEEEEE EEEYDEGSNL KKQTNKNRVQ SGPRTPNPYA SDNS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.