Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIA2 Protein
A cDNA sequence encoding the MIA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | MIA2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991249
|
enQuireBio™
QP12694-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981249
|
enQuireBio™
QP12694-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971249
|
enQuireBio™
QP12694-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MIA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The MIA2 protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 20mM Phosphate buffer pH=7.4 and 150mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLESTKLLAD LKKCGDLECE ALINRVSAMR DYRGPDCRYL NFTKGEEISV YVKLAGERED LWAGSKGKEF GYFPRDAVQI EEVFISEEIQ MSTKESDFLC L | |
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |