Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFAP4 Protein
A cDNA sequence encoding the MFAP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | MFAP4 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971239
|
enQuireBio™
QP12691-HIS-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981239
|
enQuireBio™
QP12691-HIS-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951239
|
enQuireBio™
QP12691-HIS-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961239
|
enQuireBio™
QP12691-HIS-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15991239
|
enQuireBio™
QP12691-HIS-EC-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MFAP4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MFAP4 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVSGIR GDALERFCLQ QPLDCDDIYA QGYQSDGVYL IYPSGPSVPV PVFCDMTTEG GKWTVFQKRF NGSVSFFRGW NDYKLGFGRA DGEYWLGLQN MHLLTLKQKY ELRVDLEDFE NNTAYAKYAD FSISPNAVSA EEDGYTLFVA GFEDGGAGDS LSYHSGQKFS TFDRDQDLFV QNCAALSSGA FWFRSCHFAN LNGFYLGGSH LSYANGINWA QWKGFYYSLK RTEMKIRRA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |