Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MESDC2 Protein
A cDNA sequence encoding the MESDC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 5600.00 CHF
Spezifikation
Name | MESDC2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971209
|
enQuireBio™
QP12682-2ug |
2 μg |
141.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951209
|
enQuireBio™
QP12682-10ug |
10 μg |
219.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961209
|
enQuireBio™
QP12682-1mg |
1 mg |
5600.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MESDC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MESDC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEGSPGTPD ESTPPPRKKK KDIRDYNDAD MARLLEQWEK DDDIEEGDLP EHKRPSAPVD FSKIDPSKPE SILKMTKKGK TLMMFVTVSG SPTEKETEEI TSLWQGSLFN ANYDVQRFIV GSDRAIFMLR DGSYAWEIKD FLVGQDRCAD VTLEGQVYPG KGGGSKEKNK TKQDKGKKKK EGDLKSRSSK EENRAGNKRE DL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |