Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MDP1 Protein
A cDNA sequence encoding the MDP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name MDP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15991159
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12666-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981159
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12666-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971159
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12666-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MDP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MDP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMARLPK LAVFDLDYTL WPFWVDTHVD PPFHKSSDGT VRDRRGQDVR LYPEVPEVLK RLQSLGVPGA AASRTSEIEG ANQLLELFDL FRYFVHREIY PGSKITHFER LQQKTGIPFS QMIFFDDERR NIVDVSKLGV TCIHIQNGMN LQTLSQGLET FAKAQTGPLR SSLEESPFEA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.