Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MBD3 Protein
A cDNA sequence encoding the MBD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP12654-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15981119
  • 7525.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
MBD3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMERKRWE CPALPQGWER EEVPRRSGLS AGHRDVFYYS PSGKKFRSKP QLARYLGGSM DLSTFDFRTG KMLMSKMNKS RQRVRYDSSN QVKGKPDLNT ALPVRQTASI FKQPVTKITN HPSNKVKSDP QKAVDQPRQL FWEKKLSGLN AFDIAEELVK TMDLPKGLQG VGPGCTDETL LSAIASALHT STMPITGQLS AAVEKNPGVW LNTTQPLCKA FMVTDEDIRK QEELVQQVRK RLEEALMADM LAHVEELARD GEAPLDKACA EDDDEEDEEE EEEEPDPDPE MEHV
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MBD3 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT, 1mM EDTA and 40% glycerol.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales