missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPRE1 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPRE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | MAPRE1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991089
|
enQuireBio™
QP12644-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981089
|
enQuireBio™
QP12644-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971089
|
enQuireBio™
QP12644-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MAPRE1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MAPRE1 solution (0.5 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVNVYSTSV TSDNLSRHDM LAWINESLQL NLTKIEQLCS GAAYCQFMDM LFPGSIALKK VKFQAKLEHE YIQNFKILQA GFKRMGVDKI IPVDKLVKGK FQDNFEFVQW FKKFFDANYD GKDYDPVAAR QGQETAVAPS LVAPALNKPK KPLTSSSAAP QRPISTQRTA AAPKAGPGVV RKNPGVGNGD DEAAELMQQV NVLKLTVEDL EKERDFYFGK LRNIELICQE NEGENDPVLQ RIVDILYATD EGFVIPDEGG PQEEQEEY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts