Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAP2K2 Protein
A cDNA sequence encoding the MAP2K2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Name MAP2K2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15961069
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12638-1ug
1 μg
141.00 CHF
1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981069
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12638-5ug
5 μg
219.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971069
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12638-50ug
50 μg
1785.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MAP2K2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MAP2K2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLARRK PVLPALTINP TIAEGPSPTS EGASEANLVD LQKKLEELEL DEQQKKRLEA FLTQKAKVGE LKDDDFERIS ELGAGNGGVV TKVQHRPSGL IMARKLIHLE IKPAIRNQII RELQVLHECN SPYIVGFYGA FYSDGEISIC MEHMDGGSLD QVLKEAKRIP EEILGKVSIA VLRGLAYLRE KHQIMHRDVK PSNILVNSRG EIKLCDFGVS GQLIDSMANS FVGTRSYMAP ERLQGTHYSV QSDIWSMGLS LVELAVGRYP IPPPDAKELE AIFGRPVVDG EEGEPHSISP RPRPPGRPVS GHGMDSRPAM AIFELLDYIV NEPPPKLPNG VFTPDFQEFV NKCLIKNPAE RADLKMLTNH TFIKRSEVEE VDFAGWLCKT LRLNQPGTPT RTAV
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.