Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human M2 Protein
A cDNA sequence encoding the M2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5645.00 CHF
Spezifikation
Name M2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12615-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12615-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12615-1mg
1 mg
5645.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
M2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Greater than 75% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
M2 is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 400mM NaCl, and 20% glycerol.