Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LTA4H Protein
A cDNA sequence encoding the LTA4H was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 4048
Name LTA4H Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol LTA4H
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970929
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12594-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960929
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12594-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15950929
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12594-100ug
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
4048
Research Use Only
LTA4H
Human
His
LTA4H protein solution (0.25 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
LTA4H Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPEIVDT CSLASPASVC RTKHLHLRCS VDFTRRTLTG TAALTVQSQE DNLRSLVLDT KDLTIEKVVI NGQEVKYALG ERQSYKGSPM EISLPIALSK NQEIVIEISF ETSPKSSALQ WLTPEQTSGK EHPYLFSQCQ AIHCRAILPC QDTPSVKLTY TAEVSVPKEL VALMSAIRDG ETPDPEDPSR KIYKFIQKVP IPCYLIALVV GALESRQIGP RTLVWSEKEQ VEKSAYEFSE TESMLKIAED LGGPYVWGQY DLLVLPPSFP YGGMENPCLT FVTPTLLAGD KSLSNVIAHE ISHSWTGNLV TNKTWDHFWL NEGHTVYLER HICGRLFGEK FRHFNALGGW GELQNSVKTF GETHPFTKLV VDLTDIDPDV AYSSVPYEKG FALLFYLEQL LGGPEIFLGF LKAYVEKFSY KSITTDDWKD FLYSYFKDKV DVLNQVDWNA WLYSPGLPPI KPNYDMTLTN ACIALSQRWI TAKEDDLNSF NATDLKDLSS HQLNEFLAQT LQRAPLPLGH IKRMQEVYNF NAINNSEIRF RWLRLCIQSK WEDAIPLALK MATEQGRMKF TRPLFKDLAA FDKSHDQAVR TYQEHKASMH PVTAMLVGKD LKVD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.