Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIN7B Protein
A cDNA sequence encoding the LIN7B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name LIN7B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15980859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12574-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12574-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970859
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12574-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
LIN7B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LIN7B protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAALVEP LGLERDVSRA VELLERLQRS GELPPQKLQA LQRVLQSRFC SAIREVYEQL YDTLDITGSA EIRAHATAKA TVAAFTASEG HAHPRVVELP KTDEGLGFNI MGGKEQNSPI YISRVIPGGV ADRHGGLKRG DQLLSVNGVS VEGEQHEKAV ELLKAAQGSV KLVVRYTPRV LEEMEARFEK MRSARRRQQH QSYSSLESRG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE