Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LHRH Protein
A cDNA sequence encoding the LHRH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 480.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 2796
Name LHRH Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol GNRH1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12569-10mg
10 mg
131.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12569-25mg
25 mg
179.00 CHF
25 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12569-100mg
100 mg
480.00 CHF
100 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
2796
Research Use Only
GNRH1
Human
Untagged
The LHRH was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives.
LHRH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
Greater than 98.0% as determined by RP-HPLC.