Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMP1 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name LAMP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15980719
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12529-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960719
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12529-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970719
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12529-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
LAMP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LAMP1 protein solution (1 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPAMFMVKN GNGTACIMAN FSAAFSVNYD TKSGPKNMTF DLPSDATVVL NRSSCGKENT SDPSLVIAFG RGHTLTLNFT RNATRYSVQL MSFVYNLSDT HLFPNASSKE IKTVESITDI RADIDKKYRC VSGTQVHMNN VTVTLHDATI QAYLSNSSFS RGETRCEQDR PSPTTAPPAPPSPSPSPVPK SPSVDKYNVS GTNGTCLLAS MGLQLNLTYE RKDNTTVTRL LNINPNKTSA SGSCGAHLVT LELHSEGTTV LLFQFGMNAS SSRFFLQGIQ LNTILPDARD PAFKAANGSL RALQATVGNS YKCNAEEHVR VTKAFSVNIF KVWVQAFKVE GGQFGSVEEC LLDENSMHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.