Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAIR1 Protein
A cDNA sequence encoding the LAIR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4355.00 CHF
Spezifikation
Name | LAIR1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15990709
|
enQuireBio™
QP12526-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15980709
|
enQuireBio™
QP12526-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970709
|
enQuireBio™
QP12526-1mg |
1 mg |
4355.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
LAIR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 7.5) 50mM NaCl and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQEEDLPRPS ISAEPGTVIP LGSHVTFVCR GPVGVQTFRL ERESRSTYND TEDVSQASPSESEARFRIDS VSEGNAGPYR CIYYKPPKWS EQSDYLELLV KETSG | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |