Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KRT17 Protein
A cDNA sequence encoding the KRT17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name KRT17 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12516-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12516-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15950679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12516-1mg
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
KRT17 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KRT17 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTTSIRQ FTSSSSIKGS SGLGGGSSRT SCRLSGGLGA GSCRLGSAGG LGSTLGGSSY SSCYSFGSGG GYGSSFGGVD GLLAGGEKAT MQNLNDRLAS YLDKVRALEE ANTELEVKIR DWYQRQAPGP ARDYSQYYRT IEELQNKILT ATVDNANILL QIDNARLAAD DFRTKFETEQ ALRLSVEADI NGLRRVLDEL TLARADLEMQ IENLKEELAY LKKNHEEEMN ALRGQVGGEI NVEMDAAPGV DLSRILNEMR DQYEKMAEKN RKDAEDWFFS KTEELNREVA TNSELVQSGK SEISELRRTM QALEIELQSQ LSMKASLEGN LAETENRYCV QLSQIQGLIG SVEEQLAQLR CEMEQQNQEY KILLDVKTRL EQEIATYRRL LEGEDAHLTQ YKKEPVTTRQ VRTIVEEVQD GKVISSREQV HQTTR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.