Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRK1 Protein
A cDNA sequence encoding the KLRK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name KLRK1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15980669
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12513-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960669
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12513-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970669
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12513-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
KLRK1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KLRK1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPIWSAVFL NSLFNQEVQI PLTESYCGPC PKNWICYKNN CYQFFDESKN WYESQASCMS QNASLLKVYS KEDQDLLKLV KSYHWMGLVH IPTNGSWQWE DGSILSPNLL TIIEMQKGDC ALYASSFKGY IENCSTPNTY ICMQRTVVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK HHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.