Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLRC3 Protein
A cDNA sequence encoding the KLRC3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | KLRC3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15990659
|
enQuireBio™
QP12510-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15980659
|
enQuireBio™
QP12510-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970659
|
enQuireBio™
QP12510-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
KLRC3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The KLRC3 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMIPFLEQ NNSSPNTRTQ KARPCGHCPE EWITYSNSCY YIGKERRTWE ESLQACASKN SSSLLSIDNE EEMKFLASIL PSSWIGVFRN SSHHPWVTIN GLAFKHEIKD SDHAERNCAM LHVRGLISDQ CGSSRIIRRG FIMLTRLVLN S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |