Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF4 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 219.00 CHF
Spezifikation
Name KLF4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15980609
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12498-HIS-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970609
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12498-HIS-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
KLF4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KLF4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAVS DALLPSFSTF ASGPAGREKT LRQAGAPNNR WREELSHMKR LPPVLPGRPY DLAAATVATD LESGGAGAAC GGSNLAPLPR RETEEFNDLL DLDFILSNSL THPPESVAAT VSSSASASSS SSPSSSGPAS APSTCSFTYP IRAGNDPGVA PGGTGGGLLY GRESAPPPTA PFNLADINDV SPSGGFVAEL LRPELDPVYI PPQQPQPPGG GLMGKFVLKA SLSAPGSEYG SPSVISVSKG SPDGSHPVVV APYNGGPPRT CPKIKQEAVS SCTHLGAGPP LSNGHRPAAH DFPLGRQLPS RTTPTLGLEE VLSSRDCHPA LPLPPGFHPH PGPNYPSFLP DQMQPQVPPL HYQELMPPGS CMPEEPKPKR GRRSWPRKRT AT
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.