missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human JMJD6 Protein
A cDNA sequence encoding the JMJD6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | JMJD6 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15980529
|
enQuireBio™
QP12472-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960529
|
enQuireBio™
QP12472-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970529
|
enQuireBio™
QP12472-1mg |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
JMJD6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
JMJD6 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNHKSKK RIREAKRSAR PELKDSLDWT RHNYYESFSL SPAAVADNVE RADALQLSVE EFVERYERPY KPVVLLNAQE GWSAQEKWTL ERLKRKYRNQ KFKCGEDNDG YSVKMKMKYY IEYMESTRDD SPLYIFDSSY GEHPKRRKLL EDYKVPKFFT DDLFQYAGEK RRPPYRWFVM GPPRSGTGIH IDPLGTSAWN ALVQGHKRWC LFPTSTPREL IKVTRDEGGN QQDEAITWFN VIYPRTQLPT WPPEFKPLEI LQKPGETVFV PGGWWHVVLN LDTTIAITQN FASSTNFPVV WHKTVRGRPK LSRKWYRILK QEHPELAVLA DSVDLQESTG IASDSSSDSS SSSSSSSSDS DSECESGSEG DGTVHRRKKR RTCSMVGNGD TTSQDDCVSK ERSSSRIRDT CGGRAHP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |