Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IPP-POZ Protein
A cDNA sequence encoding the IPP-POZ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2605.00 CHF
Spezifikation
Name IPP-POZ Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12455-10ug
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15990469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12455-50ug
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12455-1mg
1 mg
2605.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IPP-POZ Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein (1 mg/ml) containing 10mM HEPES (pH 7.4) and 25mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MANEDCPKAA DSPFSSDKHA QLILAQINKM RNGQHFCDVQ LQVGQESFKA HRLVLAASSPYFAALFTGGM KESSKDVVPI LGIEAGIFQI LLDFIYTGIV NIGVNNVQEL IIAADMLQLTEVVHLCCEFL KGQIDPLNCI GIFQFSEQIA CHDLLEF
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.