Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Inhibin a Protein
A cDNA sequence encoding the Inhibin a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 6945.00 CHF
Spezifikation
Name Inhibin a Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15980449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12448-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12448-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12448-1mg
1 mg
6945.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Inhibin a Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Inhibin-A alpha chain is supplied in 1x PBS and 50% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Alpha chain:STPLMSWPWSPSALRLLQRPPEEPAAHANCHRVALNISFQELGWERWIVYPPSFIFHYCHGGCGLHIP PNLSLPVPGAPPTPAQPYSLLPGAQPCCAALPGTMRPLHVRTTSDGGYSFKYETVPNLLTQHCACI Beta Chain:GLECDGKVNICCKKQFFVSFKDIGWNDWIIAPSGYHANYCEGECPSHIAGTSGSSLSFHSTVINHYRMRGHSPFANLKSCCVPTKLRPMSMLYYDDGQNIIKKDIQNMIVEECGCS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE analysis.