Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ING1 Protein
A cDNA sequence encoding the ING1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name ING1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990439
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12445-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980439
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12445-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970439
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12445-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ING1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ING1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSPANG EQLHLVNYVE DYLDSIESLP FDLQRNVSLM REIDAKYQEI LKELDECYER FSRETDGAQK RRMLHCVQRA LIRSQELGDE KIQIVSQMVE LVENRTRQVD SHVELFEAQQ ELGDTAGNSG KAGADRPKGE AAAQADKPNS KRSRRQRNNE NRENASSNHD HDDGASGTPK EKKAKTSKKK KRSKAKAERE ASPADLPIDP NEPTYCLCNQ VSYGEMIGCD NDECPIEWFH FSCVGLNHKP KGKWYCPKCR GENEKTMDKA LEKSKKERAY NR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.