Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMPAD1 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPAD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | IMPAD1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15980409
|
enQuireBio™
QP12435-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970409
|
enQuireBio™
QP12435-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960409
|
enQuireBio™
QP12435-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
IMPAD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
IMPAD1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGRFSLFG LGGEPGGGAA GPAAAADGGT VDLREMLAVS VLAAVRGGDE VRRVRESNVL HEKSKGKTRE GAEDKMTSGD VLSNRKMFYL LKTAFPSVQI NTEEHVDAAD QEVILWDHKI PEDILKEVTT PKEVPAESVT VWIDPLDATQ EYTEDLRKYV TTMVCVAVNG KPMLGVIHKP FSEYTAWAMV DGGSNVKARS SYNEKTPRIV VSRSHSGMVK QVALQTFGNQ TTIIPAGGAG YKVLALLDVP DKSQEKADLY IHVTYIKKWD ICAGNAILKA LGGHMTTLSG EEISYTGSDG IEGGLLASIR MNHQALVRKL PDLEKTGHK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |