Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMPA1 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name IMPA1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12432-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12432-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12432-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IMPA1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The IMPA1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADPWQECMD YAVTLARQAG EVVCEAIKNE MNVMLKSSPV DLVTATDQKV EKMLISSIKE KYPSHSFIGE ESVAAGEKSI LTDNPTWIID PIDGTTNFVH RFPFVAVSIG FAVNKKIEFG VVYSCVEGKM YTARKGKGAF CNGQKLQVSQ QEDITKSLLV TELGSSRTPE TVRMVLSNME KLFCIPVHGI RSVGTAAVNM CLVATGGADA YYEMGIHCWD VAGAGIIVTE AGGVLMDVTG GPFDLMSRRV IAANNRILAE RIAKEIQVIP LQRDDED
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.