Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL2RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 3559
Name IL2RA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol IL2RA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12418-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15950359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12418-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12418-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
3559
Research Use Only
IL2RA
Human
His
IL2RA protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL2RA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPELCDDDP PEIPHATFKA MAYKEGTMLN CECKRGFRRI KSGSLYMLCT GNSSHSSWDN QCQCTSSATR NTTKQVTPQP EEQKERKTTE MQSPMQPVDQ ASLPGHCREP PPWENEATER IYHFVVGQMV YYQCVQGYRA LHRGPAESVC KMTHGKTRWT QPQLICTGEM ETSQFPGEEK PQASPEGRPE SETSCLVTTT DFQIQTEMAA TMETSIFTTE YQLEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLP PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGKHHHHH H
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.