Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL10RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL10RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 3587
Name IL10RA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol IL10RA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990299
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12401-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970299
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12401-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980299
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12401-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
3587
Research Use Only
IL10RA
Human
His
The IL10RA protein solution (0.2 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL10RA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
HGTELPSPPS VWFEAEFFHH ILHWTPIPNQ SESTCYEVAL LRYGIESWNS ISNCSQTLSY DLTAVTLDLY HSNGYRARVR AVDGSRHSNW TVTNTRFSVD EVTLTVGSVN LEIHNGFILG KIQLPRPKMA PANDTYESIF SHFREYEIAI RKVPGNFTFT HKKVKHENFS LLTSGEVGEF CVQVKPSVAS RSNKGMWSKE ECISLTRQYF TVTNHHHHHH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.