Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-34 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
517.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 146433
Molekulargewicht 26.1 kDa
Name IL-34
Menge 10 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human IL-34 protein Asn21-Pro242,with a C-terminal 6-His tag
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18355327
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
5265-IL-010
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and NaCl with BSA as a carrier protein.
517.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18378787
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
5265-IL-010/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and NaCl.
517.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Human IL-34 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human IL-34 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
146433
IL-34
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human IL-34 protein Asn21-Pro242,with a C-terminal 6-His tag
Unconjugated
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
26.1 kDa
10 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Human IL-34 Protein