Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 28A Protein
A cDNA sequence encoding the IL 28A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 203.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 282616
Name IL 28A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol IFNL2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12397-HIS-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12397-HIS-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
282616
Research Use Only
IFNL2
Human
His
Lyophilized from a 0.2 ?m filtered solution containing no additives.
IL 28A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
VPVAR LHGALPDARG CHIAQFKSLS PQELQAFKRAKDALEESLLL KDCRCHSRLF PRTWDLRQLQ VRERPMALEA ELALTLKVLE ATADTDPALV DVLDQPLHTL HHILSQFRAC IQPQPTAGPR TRGRLHHWLY RLQEAPKKES PGCLEASVTFNLFRLLTRDL NCVASGDLCV
Greater than 85% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.