Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGSF8 Protein
A cDNA sequence encoding the IGSF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name IGSF8 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15960259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12389-1ug
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12389-5ug
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12389-50ug
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IGSF8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
IGSF8 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 30% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLREVLVPE GPLYRVAGTA VSISCNVTGY EGPAQQNFEW FLYRPEAPDT ALGIVSTKDT QFSYAVFKSR VVAGEVQVQR LQGDAVVLKI ARLQAQDAGI YECHTPSTDT RYLGSYSGKV ELRVLPDVLQ VSAAPPGPRG RQAPTSPPRM TVHEGQELAL GCLARTSTQK HTHLAVSFGR SVPEAPVGRS TLQEVVGIRS DLAVEAGAPY AERLAAGELR LGKEGTDRYR MVVGGAQAGD AGTYHCTAAE WIQDPDGSWA QIAEKRAVLA HVDVQTLSSQ LAVTVGPGER RIGPGEPLEL LCNVSGALPP AGRHAAYSVG WEMAPAGAPG PGRLVAQLDT EGVGSLGPGY EGRHIAMEKV ASRTYRLRLE AARPGDAGTY RCLAKAYVRG SGTRLREAAS ARSRPLPVHV REEGVVLEAV AWLAGGTVYR GETASLLCNI SVRGGPPGLR LAASWWVERP EDGELSSVPA QLVGGVGQDG VAELGVRPGG GPVSVELVGP RSHRLRLHSL GPEDEGVYHC APSAWVQHAD YSWYQAGSAR SGPVTVYPYM HALDTHHHHH H
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.