Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP 6 Protein
A cDNA sequence encoding the IGFBP 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3475.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 3489
Name IGFBP 6 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol IGFBP6
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12381-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12381-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12381-1mg
1 mg
3475.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
3489
Research Use Only
IGFBP6
Human
His
IBP-6 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 1xPBS, 0.1% SDS and 1mM DTT.
IGFBP 6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MTPHRLLPPL LLLLALLLAA SPGGALARCP GCGQGVQAGC PGGCVEEEDG GSPAEGCAEA EGCLRREGQE CGVYTPNCAP GLQCHPPKDD EAPLRALLLG RGRCLPARAP AVAEENPKES KPQAGTARPQ DVNRRDQQRN PGTSTTPSQP NSAGVQDTEM GPCRRHLDSV LQQLQTEVYR GAQTLYVPNC DHRGFYRKRQ CRSSQGQRRG PCWCVDRMGK SLPGSPDGNG SSSCPTGSSG
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.