Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ICOSLG Protein
A cDNA sequence encoding the ICOSLG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name ICOSLG Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15980179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12364-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12364-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12364-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ICOSLG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ICOSLG protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPDTQEKEV RAMVGSDVEL SCACPEGSRF DLNDVYVYWQ TSESKTVVTY HIPQNSSLEN VDSRYRNRAL MSPAGMLRGD FSLRLFNVTP QDEQKFHCLV LSQSLGFQEV LSVEVTLHVA ANFSVPVVSA PHSPSQDELT FTCTSINGYP RPNVYWINKT DNSLLDQALQ NDTVFLNMRG LYDVVSVLRI ARTPSVNIGC CIENVLLQQN LTVGSQTGND IGERDKITEN PVSTGEKNAA TLEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGKHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.