Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSP27 Protein
A cDNA sequence encoding the HSP27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 2955.00 CHF
Spezifikation
Name | HSP27 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15950069
|
enQuireBio™
QP12327-10ug |
10 μg |
141.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970069
|
enQuireBio™
QP12327-50ug |
50 μg |
219.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960069
|
enQuireBio™
QP12327-1mg |
1 mg |
2955.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HSP27 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The HSP27 protein solution contains 20mM Hepes pH 7.5, 1mM DTT and 100mM KCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTERRVPFSL LRGPSWDPFR DWYPHSRLFD QAFGLPRLPE EWSQWLGGSS WPGYVRPLPP AAIESPAVAA PAYSRALSRQ LSSGVSEIRH TADRWRVSLD VNHFAPDELT VKTKDGVVEI TGKHEERQDE HGYISRCFTR KYTLPPGVDP TQVSSSLSPE GTLTVEAPMP KLATQSNEIT IPVTFESRAQ LGGPEAAKSD ETAAK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |