Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HK3 Protein
A cDNA sequence encoding the HK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 3101
Name HK3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol HK3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15969898
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12272-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15949898
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12272-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959898
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12272-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
3101
Research Use Only
HK3
Human
His
The protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8.0 and 10% glycerol.
HK3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDSIGSSGLR QGEETLSCSE EGLPGPSDSSE LVQECLQQFKVTRAQLQQI QASLLGSMEQ ALRGQASPAP AVRMLPTYVG STPHGTEQGD FVVLELGATG ASLRVLWVTL TGIEGHRVEP RSQEFVIPQE VMLGAGQQLF DFAAHCLSEF LDAQPVNKQGLQLGFSFSFP CHQTGLDRST LISWTKGFRC SGVEGQDVVQ LLRDAIRRQG AYNIDVVAVV NDTVGTMMGC EPGVRPCEVG LVVDTGTNAC YMEEARHVAV LDEDRGRVCV SVEWGSFSDD GALGPVLTTF DHTLDHESLN PGAQRFEKMI GGLYLGELVR LVLAHLARCG VLFGGCTSPA LLSQGSILLE HVAEMEDPST GAARVHAILQ DLGLSPGASD VELVQHVCAA VCTRAAQLCA AALAAVLSCL QHSREQQTLQ VAVATGGRVC ERHPRFCSVL QGTVMLLAPE CDVSLIPSVDGGGRGVAMVT AVAARLAAHR RLLEETLAPF RLNHDQLAAV QAQMRKAMAK GLRGEASSLR MLPTFVRATP DGSERGDFLA LDLGGTNFRV LLVRVTTGVQ ITSEIYSIPE TVAQGSGQQL FDHIVDCIVD FQQKQGLSGQ SLPLGFTFSF PCRQLGLDQG ILLNWTKGFK ASDCEGQDVV SLLREAITRR QAVELNVVAI VNDTVGTMMS CGYEDPRCEI GLIVGTGTNA CYMEELRNVAGVPGDSGRMC INMEWGAFGD DGSLAMLSTR FDASVDQASI NPGKQRFEKM ISGMYLGEIV RHILLHLTSL GVLFRGQQIQ RLQTRDIFKT KFLSEIESDS LALRQVRAIL EDLGLPLTSDDALMVLEVCQ AVSQRAAQLC GAGVAAVVEK IRENRGLEEL AVSVGVDGTL YKLHPRFSSL VAATVRELAP RCVV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.