Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HFE Protein
A cDNA sequence encoding the HFE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name HFE Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15989758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12227-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15979758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12227-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12227-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
HFE Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HFE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRLLRSH SLHYLFMGAS EQDLGLSLFE ALGYVDDQLF VFYDHESRRV EPRTPWVSSR ISSQMWLQLS QSLKGWDHMF TVDFWTIMEN HNHSKESHTL QVILGCEMQE DNSTEGYWKY GYDGQDHLEF CPDTLDWRAA EPRAWPTKLE WERHKIRARQ NRAYLERDCP AQLQQLLELG RGVLDQQVPP LVKVTHHVTS SVTTLRCRAL NYYPQNITMK WLKDKQPMDA KEFEPKDVLP NGDGTYQGWI TLAVPPGEEQ RYTCQVEHPG LDQPLIVIWE PSPSGTLV
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.