Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HERPUD1 Protein
A cDNA sequence encoding the HERPUD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name HERPUD1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15989728
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12218-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969728
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12218-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15979728
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12218-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
HERPUD1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HERPUD1 solution (0.5 mg/1ml) contains Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMESETEP EPVTLLVKSP NQRHRDLELS GDRGWSVGHL KAHLSRVYPE RPRPEDQRLI YSGKLLLDHQ CLRDLLPKQE KRHVLHLVCN VKSPSKMPEI NAKVAESTEE PAGSNRGQYP EDSSSDGLRQ REVLRNLSSP GWENISRPEA AQQAFQGLGP GFSGYTPYGW LQLSWFQQIY ARQYYMQYLA ATAASGAFVP PPSAQEIPVV SAPAPAPIHN QFPAENQPAN QNAAPQVVVN PGANQNLRMN AQGGPIVEED DEINRD
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.