Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDGF Protein
A cDNA sequence encoding the HDGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name | HDGF Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15969688
|
enQuireBio™
QP12205-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15959688
|
enQuireBio™
QP12205-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15949688
|
enQuireBio™
QP12205-1mg |
1 mg |
5210.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HDGF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The HDGF protein solution (1 mg/ml) is formulated in 20mM Tris-HCl pH 7.5, 1mM DTT, 10% glycerol and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSRSNRQKEY KCGDLVFAKM KGYPHWPARI DEMPEAAVKS TANKYQVFFF GTHETAFLGP KDLFPYEESK EKFGKPNKRK GFSEGLWEIE NNPTVKASGY | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |