Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDAC2 Protein
A cDNA sequence encoding the HDAC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 3066
Name HDAC2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol HDAC2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15979678
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12202-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959678
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12202-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969678
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12202-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
3066
Research Use Only
HDAC2
Human
His
The HDAC2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl, 0.1mM PMSF and 20% glycerol.
HDAC2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MAYSQGGGKK KVCYYYDGDI GNYYYGQGHP MKPHRIRMTH NLLLNYGLYR KMEIYRPHKA TAEEMTKYHS DEYIKFLRSI RPDNMSEYSK QMQRFNVGED CPVFDGLFEF CQLSTGGSVA GAVKLNRQQT DMAVNWAGGL HHAKKSEASG FCYVNDIVLA ILELLKYHQR VLYIDIDIHHGDGVEEAFYT TDRVMTVSFH KYGEYFPGTG DLRDIGAGKG KYYAVNFPMR DGIDDESYGQ IFKPIISKVM EMYQPSAVVL QCGADSLSGD RLGCFNLTVK GHAKCVEVVK TFNLPLLMLG GGGYTIRNVA RCWTYETAVA LDCEIPNELP YNDYFEYFGP DFKLHISPSN MTNQNTPEYMEKIKQRLFEN LRMLPHAPGV QMQAIPEDAV HEDSGDEDGE DPDKRISIRA SDKRIACDEE FSDSEDEGEG GRRNVADHKK GAKKARIEED KKETEDKKTD VKEEDKSKDN SGEKTDTKGT KSEQLSNPSR HHHHHH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.