Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAO1 Protein
A cDNA sequence encoding the HAO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | HAO1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15989368
|
enQuireBio™
QP12101-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979368
|
enQuireBio™
QP12101-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969368
|
enQuireBio™
QP12101-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HAO1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HAO1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 0.5M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMLPR LICINDYEQH AKSVLPKSIY DYYRSGANDE ETLADNIAAF SRWKLYPRML RNVAETDLST SVLGQRVSMP ICVGATAMQR MAHVDGELAT VRACQSLGTG MMLSSWATSS IEEVAEAGPE ALRWLQLYIY KDREVTKKLV RQAEKMGYKA IFVTVDTPYL GNRLDDVRNR FKLPPQLRMK NFETSTLSFS PEENFGDDSG LAAYVAKAID PSISWEDIKW LRRLTSLPIV AKGILRGDDA REAVKHGLNG ILVSNHGARQ LDGVPATIDV LPEIVEAVEG KVEVFLDGGV RKGTDVLKAL ALGAKAVFVG RPIVWGLAFQ GEKGVQDVLE ILKEEFRLAM ALSGCQNVKV IDKTLVRKNP LAVSKI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |